4-Aminophenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
366380010 366380050
ACRO366380010EA 78.2 EUR
ACRO366380010 ACRO366380050
4-Aminophenylboronsäurepinakolester 97%
4-Aminophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
Schmelzpunkt: 165…170 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093721
CAS-Nummer: 214360-73-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
GC ≥96.0 %