4-Aminophenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
H51666.03 H51666.06
H51666.03EA 82.6 EUR
H51666.03 H51666.06
4-Aminophenylboronsäurepinakolester 98%
4-Aminophenylboronsäurepinakolester
Purity: 98% CAS No.: 214360-73-3 Molecular Formula: C12H18BNO2 Formula Weight: 219.09 MDL No.: MFCD02093721
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093721
CAS-Nummer: 214360-73-3