3-Aminophenylboronsäurepinakolester 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester

367590010 367590050
ACRO367590010EA 69.6 EUR
ACRO367590010 ACRO367590050
3-Aminophenylboronsäurepinakolester 97%
3-Aminophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₂
Schmelzpunkt: 89…94 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03453668
CAS-Nummer: 210907-84-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR