3-Aminophenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
H28448.06
H28448.03
H28448.06EA
265
EUR
H28448.06
H28448.03
3-Aminophenylboronsäurepinakolester 97%
3-Aminophenylboronsäurepinakolester
Purity: 97%
CAS No.: 210907-84-9
Molecular Formula: C12H18BNO2
Formula Weight: 219.09
Melting Point: 87-93°
MDL No.: MFCD03453668
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ Schmelzpunkt: 87…93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03453668 CAS-Nummer: 210907-84-9 |