2-Aminophenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
L19951.03
L19951.06
L19951.03EA
54.9
EUR
L19951.03
L19951.06
2-Aminophenylboronsäurepinakolester 97%
2-Aminophenylboronsäurepinakolester
Purity: 97%
CAS No.: 191171-55-8
Molecular Formula: C12H18BNO2
Formula Weight: 219.09
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 8548809
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₂ Schmelzpunkt: 65…70 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02179448 CAS-Nummer: 191171-55-8 |