Isobutylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
H27698.06
H27698.03
H27698.06EA
99.3
EUR
H27698.06
H27698.03
Isobutylboronsäure ≥97%
Isobutylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 84110-40-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2B(OH)2
Formula Weight: 101.94
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD00134156
Formel:
C₄H₁₁BO₂ Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134156 CAS-Nummer: 84110-40-7 |