Diglycolsäureanhydrid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diglycolicanhydride
114670250
114671000
ACRO114670250EA
89.8
EUR
ACRO114670250
ACRO114671000
Diglycolsäureanhydrid 97%
Diglycolsäureanhydrid
Formel:
C₄H₄O₄ Molekulargewicht: 116.07 g/mol Schmelzpunkt: 90…95 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006677 CAS-Nummer: 4480-83-5 EINECS: 224-761-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 95 °C |
Titration excess NaOH | ≥96.0 % |