4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21946.09
B21946.88
B21946.09EA
233
EUR
B21946.09
B21946.88
4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonsäure ≥99%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonsäure
Purity: 99%
CAS No.: 58574-03-1
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 292-295°
MDL No.: MFCD00059078
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ Schmelzpunkt: 292…295 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059078 CAS-Nummer: 58574-03-1 |