4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
631752-1G 631752-5G
SIAL631752-1GEA 27.2 EUR
SIAL631752-1G SIAL631752-5G
4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
MDL Number: MFCD00042155
CAS-Nummer: 654-70-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III