3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
Lieferant: Cayman Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
10009591-1
10009591-5
CAYM10009591-1EA
57
EUR
CAYM10009591-1
CAYM10009591-5
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Formel:
C₁₈H₁₆N₅BrS Molekulargewicht: 414.33 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011964 CAS-Nummer: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |