2,3-Dihydrofuran ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B20575.14 B20575.22 B20575.36
B20575.14EA 35.4 EUR
B20575.14 B20575.22 B20575.36
2,3-Dihydrofuran ≥98%
2,3-Dihydrofuran
Purity: 98+% CAS No.: 1191-99-7 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -24°(-11°F) Refractive Index: 1.4245 Odour: Pungent Boiling Point: 54-55° Beilstein Reference: 103168 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00003205
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 54…55 °C
Dichte: 0.927
Flammpunkt: –24 °C (–11 °F)
MDL Number: MFCD00003205
CAS-Nummer: 1191-99-7
EINECS: 214-747-7
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,II