Diethyldibrommalonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A11508.06 A11508.14 A11508.22
A11508.06EA 24.7 EUR
A11508.06 A11508.14 A11508.22
Diethyldibrommalonat ≥97%
Diethyldibrommalonat
Purity: 97% CAS No.: 631-22-1 Molecular Formula: C7H10Br2O4 Formula Weight: 317.96 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4850 Boiling Point: 108-110°/4mm Beilstein Reference: 1783879 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00015154
Formel: C₇H₁₀Br₂O₄
Siedepunkt: 108…110 °C (4 mmHg)
Dichte: 1.680
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015154
CAS-Nummer: 631-22-1
EINECS: 211-151-9
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III