Diethylbrommalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diethyl 2-bromomalonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
D91209-100G D91209-25G
SIALD91209-100GEA 270 EUR
SIALD91209-100G SIALD91209-25G
Diethylbrommalonat, Sigma-Aldrich®
Diethylbrommalonat
Formel: C₇H₁₁BrO₄
MDL Number: MFCD00009138
CAS-Nummer: 685-87-0
EINECS: 211-683-1