(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
10007090-1 10007090-5 10007090-500
CAYM10007090-1EA 73 EUR
CAYM10007090-1 CAYM10007090-5 CAYM10007090-500
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleriansäure
Formel: C₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00066443
CAS-Nummer: 17407-55-5