Ammoniumacetat 7.5 M in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
A2706-100ML
A2706-1L
A2706-500ML
SIALA2706-100MLEA
70.2
EUR
SIALA2706-100ML
SIALA2706-1L
SIALA2706-500ML
Ammoniumacetat 7.5 M in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Ammoniumacetat
Formel:
H₃CCOONH₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013066 CAS-Nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 |