(±)-2-Bromisovaleriansäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-3-methylbutyricacid, 2-Bromo-3-methylbutyric acid
RDP00014.1
RDP00014.10
RDP00014.50
MAYBRDP00014.1EA
0
EUR
MAYBRDP00014.1
MAYBRDP00014.10
MAYBRDP00014.50
(±)-2-Bromisovaleriansäure
(±)-2-Bromisovaleriansäure
Formel:
C₅H₉BrO₂ |
MDL Number:
MFCD00004210 CAS-Nummer: 565-74-2 EINECS: 209-291-0 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |