Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L13759.06 L13759.36 L13759.22
L13759.06EA 31.7 EUR
L13759.06 L13759.36 L13759.22
Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 98% CAS No.: 4098-71-9 Molecular Formula: C12H18N2O2 Formula Weight: 222.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 163°(325°F) Refractive Index: 1.4840 Melting Point: -60° Boiling Point: 153°/10mm Beilstein Reference: 2726467 UN No.: 2290 MDL No.: MFCD00064956

Formel: C₁₂H₁₈N₂O₂
Molekulargewicht: 222.29 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 1.061
Flammpunkt: 163 °C (325 °F)
MDL Number: MFCD00064956
CAS-Nummer: 4098-71-9
EINECS: 223-861-6
UN-Nummer: 2290
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR