2-Brom-5-thiazolcarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27203.06
H27203.03
H27203.06EA
335
EUR
H27203.06
H27203.03
2-Brom-5-thiazolcarbonsäure ≥97%
2-Bromo-5-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 54045-76-0
Molecular Formula: C4H2BrNO2S
Formula Weight: 208.03
Melting Point: 181-183°
MDL No.: MFCD04115730
Formel:
C₄H₂BrNO₂S Schmelzpunkt: 181…183 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115730 CAS-Nummer: 54045-76-0 |