1-Ethyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Hydrogen sulphate
56486-1KG-F 56486-100G-F
SIAL56486-1KG-FEA 1300 EUR
SIAL56486-1KG-F SIAL56486-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Formel: C₆H₁₂N₂O₄S
MDL Number: MFCD06798195
CAS-Nummer: 412009-61-1
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II