1-Butyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium hydrogensulphate
57457-1KG-F 57457-100G-F
SIAL57457-1KG-FEA 1950 EUR
SIAL57457-1KG-F SIAL57457-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Formel: C₈H₁₆N₂O₄S
Molekulargewicht: 236.29 g/mol
MDL Number: MFCD06798197
CAS-Nummer: 262297-13-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 III