1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
00738-50G-F 00738-5G-F
SIAL00738-50G-FEA 756 EUR
SIAL00738-50G-F SIAL00738-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
MDL Number: MFCD00210008
CAS-Nummer: 145022-44-2