1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
711756-100G 711756-1KG
SIAL711756-100GEA 463 EUR
SIAL711756-100G SIAL711756-1KG
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
MDL Number: MFCD00210008
CAS-Nummer: 145022-44-2