1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
76420-25G-F 76420-5G-F
SIAL76420-25G-FEA 195 EUR
SIAL76420-25G-F SIAL76420-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Formel: C₉H₁₅F₃N₂O₃S
MDL Number: MFCD03427620
CAS-Nummer: 174899-66-2