2-(3-Chlor-4-fluorphenyl)indol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12920.03
A12920.06
A12920.03EA
63.3
EUR
A12920.03
A12920.06
2-(3-Chlor-4-fluorphenyl)indol ≥98%
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)indole
Purity: 98%
CAS No.: 1868-88-8
Molecular Formula: C14H9ClFN
Formula Weight: 245.69
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD00068179
Formel:
C₁₄H₉ClFN Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00068179 CAS-Nummer: 1868-88-8 |