Tryptamin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11030.09 A11030.18
A11030.09EA 98.7 EUR
A11030.09 A11030.18
Tryptamin Hydrochlorid ≥98%
Tryptamin Hydrochlorid
Purity: 98+% CAS No.: 343-94-2 Molecular Formula: C10H12N2.HCl Formula Weight: 196.68 Melting Point: 252-255° Beilstein Reference: 3568419 Merck Reference: 14,9796 MDL No.: MFCD00012682
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂
Schmelzpunkt: 252…255 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012682
CAS-Nummer: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
Merck Index: 14,9796