3-Indolylacetonitril 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Indole-3-Acetonitrile, 3-Indolylacetonitrile, 2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
156650250 156650050
ACRO156650250EA 112 EUR
ACRO156650250 ACRO156650050
3-Indolylacetonitril 97%
3-Indolylacetonitril
Formel: C₁₀H₈N₂
Molekulargewicht: 156.19 g/mol
Siedepunkt: 156…160 °C (.2 mmHg)
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Flammpunkt: 206 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005628
CAS-Nummer: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6110 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥96.0 %
UV at 254 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 4.5