Ethyl-2-indolcarboxylat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
L00797.06
L00797.14
L00797.06EA
53.1
EUR
L00797.06
L00797.14
Ethyl-2-indolcarboxylat ≥98%
Ethyl-2-indolcarboxylat
Purity: 98+%
CAS No.: 3770-50-1
Molecular Formula: C11H11NO2
Formula Weight: 189.21
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 146395
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 122…125 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005609 CAS-Nummer: 3770-50-1 EINECS: 223-206-4 |