Ethyl-2-indolcarboxylat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
118600050 118600250
ACRO118600050EA 50.6 EUR
ACRO118600050 ACRO118600250
Ethyl-2-indolcarboxylat 97%
Ethyl-2-indolcarboxylat
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Schmelzpunkt: 119…125 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005609
CAS-Nummer: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥96.0 %