1-Boc-3-piperidon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
L19276.03 L19276.06
L19276.03EA 32.5 EUR
L19276.03 L19276.06
1-Boc-3-piperidon ≥97%
1-Boc-3-piperidon
Purity: 97% CAS No.: 98977-36-7 Molecular Formula: C10H17NO3 Formula Weight: 199.25 Melting Point: 37-39° Beilstein Reference: 5936353
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631193
CAS-Nummer: 98977-36-7