Geraniol, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
48798-1ML 48798-5ML
48798-1MLEA 141 EUR
48798-1ML 48798-5ML
Geraniol, Supelco®
Geraniol
Formel: C₁₀H₁₈O
MDL Number: MFCD00002917
CAS-Nummer: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db19c236d64f8f657ad453ec88e7537c504df8b&vid=147f4df4fdec28d35a4f08f8ddc3e5dcde975aa8&prid=web&clid=SAPDAM