o-Dianisidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxybiphenyl, 3,3'-Dimethoxybenzidine
407890050
407890250
ACRO407890050EA
35.1
EUR
ACRO407890050
ACRO407890250
o-Dianisidin 97%
o-Dianisidin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂O₂ Schmelzpunkt: 135…139 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008372 CAS-Nummer: 119-90-4 EINECS: 204-355-4 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige to pink to light brown to purple Crystalline powder or crystals (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 134 to 140 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |