2,6-Dichlorbenzaldehydoxim ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2,6-Dichlorobenzaldoxime
A11351.06 A11351.14 A11351.22
A11351.06EA 30.3 EUR
A11351.06 A11351.14 A11351.22
2,6-Dichlorbenzaldehydoxim ≥97%
2,6-Dichlorbenzaldehydoxim
Purity: 97% CAS No.: 25185-95-9 Molecular Formula: C7H5Cl2NO Formula Weight: 190.03 Melting Point: 147-151° Beilstein Reference: 2046662
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Schmelzpunkt: 147…151 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013938
CAS-Nummer: 25185-95-9
EINECS: 246-720-0