5-Benzyloxytryptamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
106110010 106112500 106110050
ACRO106110010EA 157 EUR
ACRO106110010 ACRO106112500 ACRO106110050
5-Benzyloxytryptamin Hydrochlorid 98%
5-Benzyloxytryptamin Hydrochlorid
Formel: C₁₇H₁₉ClN₂O
Schmelzpunkt: 255…259 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012685
CAS-Nummer: 52055-23-9
EINECS: 257-626-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 20 to 60 ppm amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
Free halogens passes test
Titrable acid ≤0.0003 meq/g