2-Chloraniliniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chloroaniline hydrochloride
L13483.14
L13483.22
L13483.14EA
33.6
EUR
L13483.14
L13483.22
2-Chloraniliniumchlorid ≥97%
2-Chloraniliniumchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 137-04-2
Molecular Formula: C6H6ClN.HCl
Formula Weight: 164.03
Odour: Characteristic
Melting Point: ca 220° subl.
Beilstein Reference: 3624280
UN No.: 2018
MDL No.: MFCD00053282
Formel:
C₆H₇Cl₂N Schmelzpunkt: ∼ 220 °C (subl.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053282 CAS-Nummer: 137-04-2 EINECS: 205-274-7 UN-Nummer: 2018 ADR: 6.1,II |