2-Chloraniliniumchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chloroaniline hydrochloride
SB01948.10
SB01948.50
MAYBSB01948.10EA
0
EUR
MAYBSB01948.10
MAYBSB01948.50
2-Chloraniliniumchlorid
2-Chloraniliniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₂N |
MDL Number:
MFCD00053282 CAS-Nummer: 137-04-2 EINECS: 205-274-7 UN-Nummer: 2018 ADR: 6.1,II |