Dimethylfluormalonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethyl 2-fluoromalonate
L16751.03
L16751.06
L16751.03EA
70.5
EUR
L16751.03
L16751.06
Dimethylfluormalonat ≥97%
Dimethylfluormalonat
Purity: 97%
CAS No.: 344-14-9
Molecular Formula: C5H7FO4
Formula Weight: 150.11
Refractive Index: 1.4032
Boiling Point: 111-112°/45mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00054680
Formel:
C₅H₇FO₄ Siedepunkt: 111…112 °C (45 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054680 CAS-Nummer: 344-14-9 ADR: 8,II |