Diethylfluormalonat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate
B20766.03
B20766.06
B20766.03EA
80.5
EUR
B20766.03
B20766.06
Diethylfluormalonat ≥97%
Diethylfluormalonat
Purity: 97%
CAS No.: 685-88-1
Molecular Formula: FCH(CO2CH2CH3)2
Formula Weight: 178.16
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 121-122°/30mm
Beilstein Reference: 1775686
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00009139
Formel:
C₇H₁₁FO₄ Siedepunkt: 121…122 °C (30 mmHg) Dichte: 1.129 Flammpunkt: 62 °C (143 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009139 CAS-Nummer: 685-88-1 EINECS: 211-684-7 ADR: 8,II |