1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Butyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
77896-1G-F 77896-5G-F
SIAL77896-1G-FEA 152 EUR
SIAL77896-1G-F SIAL77896-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel: C₁₀H₁₅F₆N₃O₄S₂
Molekulargewicht: 419.37 g/mol
MDL Number: MFCD05664714
CAS-Nummer: 174899-83-3