1-Ethyl-3-methylimidazoliumacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Acetate
51053-1KG-F 51053-100G-F
SIAL51053-1KG-FEA 1410 EUR
SIAL51053-1KG-F SIAL51053-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumacetat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Formel: C₈H₁₄N₂O₂
MDL Number: MFCD06798186
CAS-Nummer: 143314-17-4