1-Brom-3,5-difluor-2-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
TL00647.1
TL00647.10
TL00647.50
MAYBTL00647.1EA
0
EUR
MAYBTL00647.1
MAYBTL00647.10
MAYBTL00647.50
1-Brom-3,5-difluor-2-iodbenzol
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂I |
MDL Number:
MFCD00042183 CAS-Nummer: 175278-11-2 |