1-Methyl-3-octylimidazoliumhexafluorophosphat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
356760050
356760250
ACRO356760050EA
71.6
EUR
ACRO356760050
ACRO356760250
1-Methyl-3-octylimidazoliumhexafluorophosphat 98+%
1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Formel:
C₁₂H₂₃F₆N₂P Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03427617 CAS-Nummer: 304680-36-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
NMR (1H-NMR) | ≥98.0 % |