Tryptamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
193747-10G 193747-50G
SIAL193747-10GEA 32.7 EUR
SIAL193747-10G SIAL193747-50G
Tryptamin, Sigma-Aldrich®
Tryptamin
Formel: C₁₀H₁₂N₂
MDL Number: MFCD00005661
CAS-Nummer: 61-54-1
EINECS: 200-510-5