3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
536083-10ML
536083-1ML
SIAL536083-10MLEA
619
EUR
SIAL536083-10ML
SIAL536083-1ML
3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluormethyl)thiophenol
Formel:
C₈H₄F₆S |
MDL Number:
MFCD00042273 CAS-Nummer: 130783-02-7 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |