2-Amino-5-fluorbenzothiazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine
H51022.MD H51022.03
H51022.MDEA 74.5 EUR
H51022.MD H51022.03
2-Amino-5-fluorbenzothiazol 98%
2-Amino-5-fluorobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 20358-07-0 Molecular Formula: C7H5FN2S Formula Weight: 168.19 MDL No.: MFCD05664560
Formel: C₇H₅FN₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05664560
CAS-Nummer: 20358-07-0