Dinatriummalonathydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Malonic acid disodium salt hydrate
413500250
413501000
413505000
ACRO413500250EA
31.2
EUR
ACRO413500250
ACRO413501000
ACRO413505000
Dinatriummalonathydrat 99%
Dinatriummalonat Monohydrat
Formel:
C₃H₂Na₂O₄·xH₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149114 CAS-Nummer: 132499-82-2 EINECS: 205-514-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 7 to 13 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dry substance) |
Sodium oxide (Na2O) | ≤0.4 % |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.03 % |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤0.03 % |