1-Methyl-3-octylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
95803-50G 95803-5G
SIAL95803-50GEA 181 EUR
SIAL95803-50G SIAL95803-5G
1-Methyl-3-octylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Formel: C₁₂H₂₃ClN₂
MDL Number: MFCD03095432
CAS-Nummer: 64697-40-1