(±)-Methyl-2-methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl2-methylbutyrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W271918-100G-K W271918-1KG-K W271918-20KG-K W271918-4KG-K
SIALW271918-100G-KEA 74 EUR
SIALW271918-100G-K SIALW271918-1KG-K SIALW271918-20KG-K SIALW271918-4KG-K
(±)-Methyl-2-methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
(±)-Methyl-2-methylbutyrat
Formel: C₆H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00009335
CAS-Nummer: 868-57-5
EINECS: 212-778-0
UN-Nummer: 3272
ADR: 3,II