(±)-Methyl-2-methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl2-methylbutyrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W271926-100G-K
W271926-1KG-K
W271926-4KG-K
SIALW271926-100G-KEA
89.7
EUR
SIALW271926-100G-K
SIALW271926-1KG-K
SIALW271926-4KG-K
(±)-Methyl-2-methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
(±)-Methyl-2-methylbutyrat
Formel:
C₆H₁₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00009335 CAS-Nummer: 868-57-5 EINECS: 212-778-0 UN-Nummer: 3272 ADR: 3,II |