Diethyldiethylmalonat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Diethyl Diethylmalonate
B23810.14
B23810.22
B23810.36
B23810.14EA
60.7
EUR
B23810.14
B23810.22
B23810.36
Diethyldiethylmalonat ≥98%
Diethyldiethylmalonat
Purity: 98%
CAS No.: 77-25-8
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point: 94°(202°F)
Refractive Index: 1.4230
Boiling Point: 228-230°
Merck Reference: 14,3789
MDL No.: MFCD00009132
Formel:
C₁₁H₂₀O₄ Siedepunkt: 228…230 °C Dichte: 0.990 Flammpunkt: 94 °C (202 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009132 CAS-Nummer: 77-25-8 EINECS: 201-016-2 Merck Index: 14,3789 |