L-Threonin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8625-100G
T8625-10G
T8625-1G
T8625-1KG
T8625-25G
T8625-500G
SIALT8625-100GEA
176
EUR
SIALT8625-100G
SIALT8625-10G
SIALT8625-1G
SIALT8625-1KG
SIALT8625-25G
SIALT8625-500G
L-Threonin, Sigma-Aldrich®
L-Threonin
Formel:
C₄H₉NO₃ Molekulargewicht: 119.12 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064270 CAS-Nummer: 72-19-5 EINECS: 200-774-1 |